Learn More
Hamilton™ Seringues pour soupapes d’injection HPLC Microliter™ et Gastight™ Waters U6K
Conçues pour une utilisation avec les soupapes d’injection HPLC Waters U6K.
Marque:  Hamilton™ 84819
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.07800kg
Code produit. 10701622
  • 177.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-08-2024
Description
Les seringues de cette catégorie sont soit des seringues Microliter de la série 800 soit des seringues Gastight des séries 1700 et 1800.
  • Les seringues Microliter sont équipées de pistons en acier inox assemblés à la main sur le corps en verre. Elles sont conçues pour l’échantillonnage de liquides
  • Les seringues Gastight sont dotées de pointes de piston en PTFE qui créent des connexions étroites entre les corps de seringue et les pistons, ce qui permet l’échantillonnage de liquides ou de gaz
  • Style de point d’aiguille arrondie : 3
  • Terminaison de la seringue : aiguille amovible (RN)
Terminaison de seringue : aiguille amovible (RN)
  • Permet aux aiguilles d’atteindre la marque de graduation “zéro” de la seringue
  • Les utilisateurs peuvent sélectionner le calibre, la longueur et le style de la pointe de l’aiguille pour optimiser leur seringue en vue d’applications personnalisées
  • Permet l’utilisation d’une aiguille amovible sans augmenter le volume mort de la seringue et peut être utilisée en cas de risque d’obstruction dans l’aiguille
  • Autoclavable une fois démontée
  • L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
Spécification
Spécification
Autoclavables
Acier inox, verre borosilicaté
0,091 in
0,018 cm
0,305 in
0,775 cm
5 cm
2000°psi
115°C
1/boîte
3
ISO 9001:2008, FDA
25 sg
0,007 in
0,02 in
0,23 cm
0,051 cm
Seringue Microliter
239°F
825
250 μl
Soupapes d’injection HPLC Waters U6K