Learn More
Hamilton™ Seringues S-Line pour échantillonneur automatique CTC PALtrade;
Offrent des performances exceptionnelles pour une utilisation quotidienne dans les injections GC et HPLC
Marque: Hamilton™ 67446-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pLa seringue S-Line économique est fabriquée à la main à partir des matériaux de la plus haute qualité pour dépasser vos attentes pour la plupart des applications chromatographiques standard. La version Gastighttrade; de la seringue S-Line est un choix idéal pour les injections d’échantillons GC. Elle intègre une pointe de piston en PTFE usinée de précision qui crée un joint sans fuite. Avec l’ajustement serré dans le corps en verre, la pointe essuie l’intérieur du corps de seringue sans échantillon, ce qui minimise le transfert des échantillons. Cette fonctionnalité est particulièrement utile avec des échantillons hétérogènes, car elle réduit les risques de dépôts qui provoqueraient le gel du piston./ppulliLe choix économique pour les applications d’échantillonneur automatique CTC PAL /liliBénéficiez d’une excellente performance pour une utilisation quotidienne pour des injections GC à une valeur exceptionnelle/liliPointe de piston en PTFE usiné de précision qui crée un joint sans fuite/liliL’ajustement serré dans le corps en verre minimise le transfert des échantillons/li/ul/pSpécification
Non autoclavable | |
22s G | |
0,13 mm | |
0,71 mm | |
2 in | |
1000°psi | |
50°C | |
1702 N | |
20°C | |
25 μl | |
Soudé |
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston) | |
0,005 in | |
0,02 in | |
Injections d’échantillonneur automatique GC | |
Seringue S-Line | |
122°F | |
68°F | |
3 | |
Chaque | |
Arrondi |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hamilton™ Seringues S-Line pour échantillonneur automatique CTC PALtrade; > Volume : 25 mu;l ; modèle 1702 N ; calibre 22s ; Gastight ; HPLC
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu