Learn More
Hamilton™ Seringues S-Line pour échantillonneur automatique CTC PALtrade;
Code produit. p-4701505
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
250 μl
Calibre d’aiguille:
22s G
22 G
26s G
Modèle:
1702 N
1705 N
1725 N
701 N
75 N
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15362104
Marque: Hamilton™ 6743601
Offrent des performances exceptionnelles pour une utilisation quotidienne dans les injections GC et HPLC
pLa seringue S-Line économique est fabriquée à la main à partir des matériaux de la plus haute qualité pour dépasser vos attentes pour la plupart des applications chromatographiques standard. La version Gastighttrade; de la seringue S-Line est un choix idéal pour les injections d’échantillons GC. Elle intègre une pointe de piston en PTFE usinée de précision qui crée un joint sans fuite. Avec l’ajustement serré dans le corps en verre, la pointe essuie l’intérieur du corps de seringue sans échantillon, ce qui minimise le transfert des échantillons. Cette fonctionnalité est particulièrement utile avec des échantillons hétérogènes, car elle réduit les risques de dépôts qui provoqueraient le gel du piston./ppulliLe choix économique pour les applications d’échantillonneur automatique CTC PAL /liliBénéficiez d’une excellente performance pour une utilisation quotidienne pour des injections GC à une valeur exceptionnelle/liliPointe de piston en PTFE usiné de précision qui crée un joint sans fuite/liliL’ajustement serré dans le corps en verre minimise le transfert des échantillons/li/ul/p
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 26s G
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,005 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,13 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,01 in
Diamètre (impériale) externe 0,25 in
Diamètre (métrique) externe 6,6 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,48 mm
À utiliser avec (application) Injections d’échantillonneur automatique GC
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Seringue S-Line
Pression max. 2000°psi
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 68°F
Modèle 75 N
Température min. (métrique) 20°C
Quantité Chaque
Volume (métrique) 5 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 51 mm
Type de pointe d’aiguille AS
Type de connexion Soudé