Learn More
Hamilton™ Seringues Microliter™ 7000 modifiées
Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,05 μl à 5 μl. La série 7000 est la seule seringue à volume mort nul. Le fil du piston de jauge fine se déplace jusqu’à l’extrémité de l’aiguille pour assurer l’expulsion de tout le solvant de l’aiguille.
Marque: Hamilton™ 88000
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.81440kg
Description
- Ces seringues sont idéales pour la distribution de volumes compris entre 0,05 µl et 5 µl
- Les seringues de la série 7000 sont les seules seringues à volume mort nul
- Le fil du piston de calibre fin se déplace jusqu’à l’extrémité de l’aiguille pour garantir l’expulsion de l’intégralité du solvant hors de l’aiguille
Spécification
Autoclavables | |
0,01 in | |
0,325 mm | |
0,3 in | |
7,82 mm | |
2,75 in | |
6000°psi | |
115°C | |
3 | |
Chaque | |
Arrondi | |
Connecteur moleté, amovible |
24 G | |
0,01 in | |
0,02 in | |
0,32 mm | |
0,566 mm | |
Seringue à usage général | |
239°F | |
50°F | |
10°C | |
5 μl | |
Vannes d’injection HPLC |