Learn More
Hamilton™ Seringues Microliter™ 7000 modifiées
Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,05 μl à 5 μl. La série 7000 est la seule seringue à volume mort nul. Le fil du piston de jauge fine se déplace jusqu’à l’extrémité de l’aiguille pour assurer l’expulsion de tout le solvant de l’aiguille.
145.00€ - 271.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,02 in |
Diamètre (impériale) externe | 0,3 in |
Diamètre (métrique) externe | 7,82 mm |
Longueur (impériale) de l’aiguille | 2,75 in |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | Numéro de pointe d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | Numéro de pointe d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10557361
|
Hamilton™
86250 |
0,5 μl | 25 G | 3 |
174.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10220812
|
Hamilton™
86259 |
0,5 μl | 25 G | 2 |
173.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10008460
|
Hamilton™
86200 |
1 μl | 22s G | 3 |
151.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10399322
|
Hamilton™
86211 |
1 μl | 22 G | 2 |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10323761
|
Hamilton™
88400 |
2 μl | 25 G | 3 |
209.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10282011
|
Hamilton™
88500 |
2 μl | 23 G | 3 |
145.51€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10221921
|
Hamilton™
88011 |
5 μl | 24 G | 2 |
271.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10401255
|
Hamilton™
88511 |
2 μl | 23 G | 2 |
162.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10405952
|
Hamilton™
88411 |
2 μl | 25 G | 2 |
199.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10791232
|
Hamilton™
80100 |
1 μl | 25 G | 3 |
157.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10332742
|
Hamilton™
88000 |
5 μl | 24 G | 3 |
145.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Ces seringues sont idéales pour la distribution de volumes compris entre 0,05 µl et 5 µl
- Les seringues de la série 7000 sont les seules seringues à volume mort nul
- Le fil du piston de calibre fin se déplace jusqu’à l’extrémité de l’aiguille pour garantir l’expulsion de l’intégralité du solvant hors de l’aiguille
Spécification
Autoclavables | |
0,3 in | |
2,75 in | |
239°F | |
50°F | |
Chaque |
0,02 in | |
7,82 mm | |
Seringue à usage général | |
115°C | |
10°C | |
Connecteur moleté, amovible |