Learn More
Hamilton™ Seringues Microliter™ 7000 modifiées
Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,05 μl à 5 μl. La série 7000 est la seule seringue à volume mort nul. Le fil du piston de jauge fine se déplace jusqu’à l’extrémité de l’aiguille pour assurer l’expulsion de tout le solvant de l’aiguille.
Marque:  Hamilton™ 88500
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.03600kg
Code produit. 10282011
  • 145.51€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Ces seringues sont idéales pour la distribution de volumes compris entre 0,05 µl et 5 µl
  • Les seringues de la série 7000 sont les seules seringues à volume mort nul
  • Le fil du piston de calibre fin se déplace jusqu’à l’extrémité de l’aiguille pour garantir l’expulsion de l’intégralité du solvant hors de l’aiguille
Spécification
Spécification
Autoclavables
0,008 in
0,206 mm
0,3 in
7,82 mm
2,75 in
6000°psi
115°C
3
Chaque
Arrondi
Connecteur moleté, amovible
23 G
0,008 in
0,02 in
0,2 mm
0,642 mm
Seringue à usage général
239°F
50°F
10°C
2 μl
Vannes d’injection HPLC