Learn More
Hamilton™ Seringues d’instrument Gastight™ série 1700/1000 : Embout C
Les seringues sont conçues pour s’adapter à divers instruments, tels que le MICROLAB™ 500 et le MICROLAB 1000
73.00€ - 208.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) |
À utiliser avec (application) | Pour distribuer des volumes allant de 100 μl à 100 ml |
Type de produit | Seringue Gastight |
Température max. (impériale) | 239°F |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Volume (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Volume (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10500513
|
Hamilton™
81660 |
17,7 mm | 10 mL | 1010 |
208.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10027701
|
Hamilton™
81560 |
13,5 mm | 5 mL | 1005 |
159.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10739882
|
Hamilton™
81360 |
9,02 mm | 1 mL | 1001 |
137.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15740548
|
Hamilton™
81260 |
7,75 mm | 500 μl | 1750 |
73.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10172032
|
Hamilton™
81460 |
9,6 mm | 2,5 ml | 1002 |
137.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Possèdent une pointe de piston en PTFE qui crée une connexion étanche entre le corps de la seringue et le piston, permettant l’échantillonnage de liquides et de gaz.
- Cheminert (C) : cet embout est un raccord -+-28 conçu pour s’adapter directement à l’instrumentation. Le type X, ou butée du piston, sur cette seringue est conçu pour limiter l’usure de la pointe de piston.
Spécification
Autoclavable | |
Pour distribuer des volumes allant de 100 μl à 100 ml | |
239°F | |
50°F | |
Chaque |
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) | |
Seringue Gastight | |
115°C | |
Aiguille non comprise | |
ChemSeal |