Learn More
Hamilton™ Seringues d’instrument Gastight™ série 1700/1000 : Embout C
Les seringues sont conçues pour s’adapter à divers instruments, tels que le MICROLAB™ 500 et le MICROLAB 1000
Marque: Hamilton™ 81560
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.07900kg
Description
Possèdent une pointe de piston en PTFE qui crée une connexion étanche entre le corps de la seringue et le piston, permettant l’échantillonnage de liquides et de gaz.
- Cheminert (C) : cet embout est un raccord -+-28 conçu pour s’adapter directement à l’instrumentation. Le type X, ou butée du piston, sur cette seringue est conçu pour limiter l’usure de la pointe de piston.
Spécification
Autoclavables | |
0,406 in | |
10,3 mm | |
Pour distribuer des volumes allant de 100 μl à 100 ml | |
200°psi | |
115°C | |
1005 | |
Chaque | |
ChemSeal |
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) | |
0,53 in | |
13,5 mm | |
Seringue Gastight | |
239°F | |
50°F | |
Aiguille non comprise | |
5 mL |