Learn More
Hamilton™ Seringues d’instrument Gastight™ série 1700/1000 : Embout C
Les seringues sont conçues pour s’adapter à divers instruments, tels que le MICROLAB™ 500 et le MICROLAB 1000
Marque: Hamilton™ 81360
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Possèdent une pointe de piston en PTFE qui crée une connexion étanche entre le corps de la seringue et le piston, permettant l’échantillonnage de liquides et de gaz.
- Cheminert (C) : cet embout est un raccord -+-28 conçu pour s’adapter directement à l’instrumentation. Le type X, ou butée du piston, sur cette seringue est conçu pour limiter l’usure de la pointe de piston.
Spécification
Autoclavable | |
0,181 in | |
4,61 mm | |
Pour distribuer des volumes allant de 100 μl à 100 ml | |
200 psi | |
115°C | |
1001 | |
Chaque | |
ChemSeal |
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) | |
0,355 in | |
9,02 mm | |
Seringue Gastight | |
239°F | |
50°F | |
Aiguille non comprise | |
1 mL |