Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ 1000 Series : Seringues Luer Lock, à terminaison TLL
La seringue GASTIGHT de volume moyen est idéale pour distribuer des volumes de 100 μl à 100 ml maximum.
Marque: Hamilton™ 86020
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.32500kg
Description
La seringue GASTIGHT de volume moyen est idéale pour distribuer des volumes de 100 μl à 100 ml maximum.
- Luer-Lock en PTFE (TLL) : cet embout est doté d’un cône Luer mâle en PTFE avec une embase de verrouillage en laiton nickelé à utiliser avec les aiguilles Kel-F, les aiguilles à embase en métal et les connecteurs universels
- Le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles
- La version avec fentes est utilisée lors de l’adhérence à certains instruments mais n’affecte pas la connexion aux aiguilles
- Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf sur des seringues de 25 ml et plus ; l’autoclavage répété raccourcira la durée de vie de la seringue
- Les types de points d’aiguille 4 et AS sont disponibles sur demande)
Spécification
Non autoclavable | |
1,28 in | |
32,6 mm | |
Idéales pour les injections HPLC manuelles et automatisées, couramment utilisées avec les pompes à seringues et autres instruments de manipulation des liquides | |
100°psi | |
80°C | |
1100 | |
Chaque | |
Gastight™ | |
Luer-Lock |
CTFE (Lock du cylindre), PTFE (piston), PTFE (pointe), PTFE (pointe), Pointe en PTFE (piston) | |
1,45 in | |
36,9 mm | |
Seringue Gastight | |
176°F | |
50°F | |
Aiguille non comprise | |
100 ml | |
4 |