Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ 1000 Series : Seringues Luer Lock, à terminaison TLL
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Modèle:
1001
1002
1005
1010
1025
1050
1100
Type de connexion:
Luer Lock avec fentes
Luer-Lock
Conditionnement:
1 pièce
Description
La seringue GASTIGHT de volume moyen est idéale pour distribuer des volumes de 100 μl à 100 ml maximum.
- Luer-Lock en PTFE (TLL) : cet embout est doté d’un cône Luer mâle en PTFE avec une embase de verrouillage en laiton nickelé à utiliser avec les aiguilles Kel-F, les aiguilles à embase en métal et les connecteurs universels
- Le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles
- La version avec fentes est utilisée lors de l’adhérence à certains instruments, mais n’affecte pas la connexion aux aiguilles
- Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf sur des seringues de 25 ml et plus ; l’autoclavage répété raccourcira la durée de vie de la seringue
- Les types de points d’aiguille 4 et AS sont disponibles sur demande)
Spécification
Spécification
| Matériau | PTFE (pointe), Pointe en PTFE (piston) |
| Diamètre (impériale) interne | 1,28 in |
| Diamètre (impériale) externe | 1,45 in |
| Diamètre (métrique) interne | 32,6 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 36,9 mm |
| À utiliser avec (application) | Idéales pour les injections HPLC manuelles et automatisées, couramment utilisées avec les pompes à seringues et autres instruments de manipulation des liquides |
| Type de produit | Seringue Gastight |
| Pression max. | 100°psi |
| Modèle | 1050 |
| Numéro de pointe d’aiguille | Aiguille non comprise |
| Afficher plus |