Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ 1000 Series : Seringues Luer Lock, à terminaison TLL
La seringue GASTIGHT de volume moyen est idéale pour distribuer des volumes de 100 μl à 100 ml maximum.
Marque: Hamilton™ 85020
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La seringue GASTIGHT de volume moyen est idéale pour distribuer des volumes de 100 μl à 100 ml maximum.
- Luer-Lock en PTFE (TLL) : cet embout est doté d’un cône Luer mâle en PTFE avec une embase de verrouillage en laiton nickelé à utiliser avec les aiguilles Kel-F, les aiguilles à embase en métal et les connecteurs universels
- Le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles
- La version avec fentes est utilisée lors de l’adhérence à certains instruments, mais n’affecte pas la connexion aux aiguilles
- Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf sur des seringues de 25 ml et plus ; l’autoclavage répété raccourcira la durée de vie de la seringue
- Les types de points d’aiguille 4 et AS sont disponibles sur demande)
Spécification
Non autoclavable | |
1,28 in | |
32,6 mm | |
Idéales pour les injections HPLC manuelles et automatisées, couramment utilisées avec les pompes à seringues et autres instruments de manipulation des liquides | |
100°psi | |
80°C | |
1050 | |
Chaque | |
Luer-Lock |
PTFE (pointe), Pointe en PTFE (piston) | |
1,45 in | |
36,9 mm | |
Seringue Gastight | |
176°F | |
50°F | |
Aiguille non comprise | |
50 ml |