Learn More
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H500)
Using Halyard Quick Check wraps is a fast, easy way to ensure instrument sterility is uncompromised.
Marque: O&M 34199
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Inspect trays easier and faster than ever
- Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
- Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
- Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
- Made in the USA
Spécification
Sterilization Wrap | |
Meets NFPA Class 1 | |
Heavy instrument sets, retractors, and applications where frequent handling occurs (13 to 17 lb.) | |
Non stérile | |
91 x 91 cm (36 x 36 in.) | |
91 cm | |
91 cm |
Autoclavable | |
Bleu | |
SMS Fabric (H500) | |
Oui | |
36 in | |
36 in |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H500) > H500; 91 x 91 cm (36 x 36 in.)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu