Learn More
Erlab™ Purificateur d’air autonome Halo 25
Ce purificateur d’air autonome Halo 25 connecté au système de filtration de l’air capture les polluants de laboratoire aéroportés à la source et les emprisonne en permanence dans des filtres à haute efficacité. En tant que système autonome complètement séparé du système de ventilation du bâtiment, notre station de purification d’air est très simple à installer dans tous les espaces.
Marque: Erlab™ AP021//2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Norme de sécurité : Performances de filtration testées selon la norme AFNOR NF X 15-211:2009 : France - EN 1822 : 1998 (Filtre HEPA H14) - EN61010 - Directive RoHS
- Marquage CE
- Dimensions (mm) : Interne : L 565 x L min-max min 590 mm - max 664 mm x H 350 – Externe : L 615,20 mm x L : 615,20 mm x H 350 mm
- Débit d'air : Filtration Moléculaire : 110 m3/h – Filtration Particules : 150 m3/h Double filtration 110 m3/h
- Tension/Fréquence (V/Hz) 100-230 V - 50/60 Hz
- Consommation électrique : 20 W (Filtration simple) - 35 W (Double filtration)
- Structure : ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) / Polypropylène injecté
- Le module de filtration est fabriqué en polypropylène injecté ou en aluminium
- Connectivité : connexion par câble Ethernet RJ45 / Wifi
- Couleur : Blanc
- Technologie de filtration : Moléculaire (COV Formaldéhyde Chemplus) - Particulaire (HEPA) ou Double filtration (moléculaire + particulaire)
- Filtration charbon pour gaz et vapeurs : AS : Pour vapeurs organiques - BE : Polyvalente pour vapeurs acides + vapeurs organiques F : Pour vapeurs de formaldéhyde - K : Pour vapeurs d'ammoniac
- Filtration des particules : Efficacité de filtration HEPA H14 : 99,995 % selon MPPS méthode, norme EN1822
- Capteurs de performance qualité de l'air (selon application) : Semi-conducteur pour COV - Capteur électro-chimique pour Formaldéhyde - Semi-conducteur ou Electrochimique pour une large gamme de polluants / Particules / Température / Humidité
- Mode de fonctionnement : 24/24h - 7j/7, Nuit/Jour, Détection Min Max, Valeur de détection uniquement
- Montage au plafond : 2 types de montage : plaques ou supports
- Poids : 17,5 kg (filtration moléculaire avec filtre inclus) - 14,5 kg (filtration des particules avec filtre inclus) - 19 kg (double filtration avec filtres inclus)
- Préfiltre sur toutes les versions de filtration : Particules
- Post-filtre lorsque la filtration moléculaire est appliquée : particules
- Décontamination du filtre à particules : UV-C germicide (254 nm) / Durée réglable de 5 à 30 minutes
- Volume protégé :
- Filtration moléculaire : 22,5m3 soit une surface de 9m2 avec une hauteur sous plafond de 2m50 – Filtration particulaire : 30m3 soit une surface de 12m2 avec une hauteur sous plafond de 2m50
- Double filtration : 22,5m3 soit une surface de 9m2 avec une hauteur sous plafond de 2m50
- Interface de communication : Communication simple par impulsions LED : réglages ventilateurs, timer d'utilisation, panne de ventilateur, détection automatique des performances de la qualité de l'air
- Application eGuard™ : application de contrôle à distance pour surveiller les unités HALO, modifier les paramètres et envoyer immédiatement des alertes de sécurité sur vos appareils (mobile, tablette et PC)
Spécification
Purificateur d’air autonome | |
LED | |
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998, EN61010, RoHS | |
615.2 mm | |
350 mm | |
14.5 to 19 kg | |
615.2 mm |
ABS (Acrylonitrile butadiène styrène), Polypropilène injecté | |
ABS, Injected Polypropylene | |
24.2 in. | |
13.8 in. | |
110/230 V | |
24.2 in. | |
Black |