Learn More
Erlab™ Purificateur d’air autonome Halo 25
Code produit. p-200009452
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17941692
Marque: Erlab™ AP021//1
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce purificateur d’air autonome Halo 25 connecté au système de filtration de l’air capture les polluants de laboratoire aéroportés à la source et les emprisonne en permanence dans des filtres à haute efficacité. En tant que système autonome complètement séparé du système de ventilation du bâtiment, notre station de purification d’air est très simple à installer dans tous les espaces.
  • Norme de sécurité : Performances de filtration testées selon la norme AFNOR NF X 15-211:2009 : France - EN 1822 : 1998 (Filtre HEPA H14) - EN61010 - Directive RoHS
  • Marquage CE
  • Dimensions (mm) : Interne : L 565 x L min-max min 590 mm - max 664 mm x H 350 – Externe : L 615,20 mm x L : 615,20 mm x H 350 mm
  • Débit d'air : Filtration Moléculaire : 110 m3/h – Filtration Particules : 150 m3/h Double filtration 110 m3/h
  • Tension/Fréquence (V/Hz) 100-230 V - 50/60 Hz
  • Consommation électrique : 20 W (Filtration simple) - 35 W (Double filtration)
  • Structure : ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) / Polypropylène injecté
  • Le module de filtration est fabriqué en polypropylène injecté ou en aluminium
  • Connectivité : connexion par câble Ethernet RJ45 / Wifi
  • Couleur : Blanc
  • Technologie de filtration : Moléculaire (COV Formaldéhyde Chemplus) - Particulaire (HEPA) ou Double filtration (moléculaire + particulaire)
  • Filtration charbon pour gaz et vapeurs : AS : Pour vapeurs organiques - BE : Polyvalente pour vapeurs acides + vapeurs organiques F : Pour vapeurs de formaldéhyde - K : Pour vapeurs d'ammoniac
  • Filtration des particules : Efficacité de filtration HEPA H14 : 99,995 % selon MPPS méthode, norme EN1822
  • Capteurs de performance qualité de l'air (selon application) : Semi-conducteur pour COV - Capteur électro-chimique pour Formaldéhyde - Semi-conducteur ou Electrochimique pour une large gamme de polluants / Particules / Température / Humidité
  • Mode de fonctionnement : 24/24h - 7j/7, Nuit/Jour, Détection Min Max, Valeur de détection uniquement
  • Montage au plafond : 2 types de montage : plaques ou supports
  • Poids : 17,5 kg (filtration moléculaire avec filtre inclus) - 14,5 kg (filtration des particules avec filtre inclus) - 19 kg (double filtration avec filtres inclus)
  • Préfiltre sur toutes les versions de filtration : Particules
  • Post-filtre lorsque la filtration moléculaire est appliquée : particules
  • Décontamination du filtre à particules : UV-C germicide (254 nm) / Durée réglable de 5 à 30 minutes
  • Volume protégé :
  • Filtration moléculaire : 22,5m3 soit une surface de 9m2 avec une hauteur sous plafond de 2m50 – Filtration particulaire : 30m3 soit une surface de 12m2 avec une hauteur sous plafond de 2m50
  • Double filtration : 22,5m3 soit une surface de 9m2 avec une hauteur sous plafond de 2m50
  • Interface de communication : Communication simple par impulsions LED : réglages ventilateurs, timer d'utilisation, panne de ventilateur, détection automatique des performances de la qualité de l'air
  • Application eGuard™ : application de contrôle à distance pour surveiller les unités HALO, modifier les paramètres et envoyer immédiatement des alertes de sécurité sur vos appareils (mobile, tablette et PC)
Spécification
Type de produit Purificateur d’air autonome
Revêtement Cadre métallique en acier anticorrosion revêtu de 100 % de polyester
Type d’éclairage LED
Matériau ABS, Injected Polypropylene
Certifications/Conformité CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998, EN61010, RoHS
Profondeur (impériale) 24.2 in.
Profondeur (métrique) 615.2 mm
Hauteur (impériale) 13.8 in.
Hauteur (métrique) 350 mm
Tension 110/230 V
Poids (métrique) 14.5 to 19 kg
Largeur (impériale) 24.2 in.
Largeur (métrique) 615.2 mm