Learn More
CleanSpace™ Demi-masque
Les demi-masques CleanSpace™ EX sont spécialement conçus pour être utilisés avec le système de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace™ et complètent le système CleanSpace™.
128.00€ - 142.00€
Spécification
Certifications/Conformité | AS/NZS1716 : 2012 |
---|---|
Certifications (EN) | EN 12942 |
Type de produit | Demi-masque PAPR |
Modèle du masque / du casque | Demi-masque PAPR uniquement |
À utiliser avec (application) | Exploitation minière, soudage, fabrication, fusion, construction, usines de recyclage, services d’urgence, agriculture, usines de traitement, broyage |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15990052
|
CleanSpace™
PAF-0033 |
S |
128.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15910082
|
CleanSpace™
PAF-1010 |
Moyenne |
128.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15960052
|
CleanSpace™
PAF-0027 |
L |
142.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Compatible avec TOUTES les unités d’alimentation de système de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace™
- Utilisé avec le système de protection respiratoire à ventilation assistée révolutionnaire CleanSpace™ : léger, sans tuyaux ni ceintures
- Demi-masques disponibles en 3 tailles pour faciliter une bonne étanchéité et un ajustement confortable
- Matériaux : Coussin en silicone souple, clips en nylon et polycarbonate (vanne d’expiration)
- Adaptateur pour test d’ajustement de masque disponible pour les tests d’ajustement TSI Portacount™
- Facile à retirer pour le nettoyage
- Transparent et facilite la communication
- Compatibles avec tous les appareils respiratoires CleanSpace™, les demi-masques se clipsent rapidement sur les unités d’alimentation et se détachent facilement pour le nettoyage
- Les demi-masques sont constitués de silicone souple qui s’adapte facilement au visage et ne provoque pas de dermatite allergique
Spécification
AS/NZS1716 : 2012 | |
Demi-masque PAPR | |
Exploitation minière, soudage, fabrication, fusion, construction, usines de recyclage, services d’urgence, agriculture, usines de traitement, broyage | |
IP66 / 67 | |
170 x 130 x 70 mm |
EN 12942 | |
Demi-masque PAPR uniquement | |
PAF-1034, PAF-2034 | |
Conserver entre -10°C et 55°C | |
125 g |