Learn More
CleanSpace™ Demi-masque
Les demi-masques CleanSpace™ EX sont spécialement conçus pour être utilisés avec le système de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace™ et complètent le système CleanSpace™.
Marque: CleanSpace™ PAF-0033
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Compatible avec TOUS les blocs d’alimentation CleanSpace™PAPR
- Utilisé avec la solution révolutionnaire PAPR CleanSpace™ : léger, sans tuyau ni ceinture
- Disponibles en 3 tailles pour faciliter une bonne étanchéité et un ajustement confortable
- Matériaux : Coussin en silicone souple, clips en nylon et polycarbonate (valve d’expiration)
- Retrait aisé pour le nettoyage
- Transparence et communication facilitée
- Se clipsent rapidement sur les unités motrices et se déclipsent facilement pour le nettoyage
- Silicone souple qui épouse facilement les formes du visage et ne provoque pas de dermatite allergique
Spécification
AS/NZS1716 : 2012 | |
Demi-masque PAPR | |
Demi-masque PAPR uniquement | |
PAF-1034, PAF-2034 | |
PAF-0033 | |
170 x 130 x 70 mm |
EN 12942 | |
S | |
Exploitation minière, soudage, fabrication, fusion, construction, usines de recyclage, services d’urgence, agriculture, usines de traitement, broyage | |
IP66 / 67 | |
Conserver entre -10°C et 55°C | |
125 g |