Learn More
Fil de hafnium, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,97 % (base de métaux à l’exception de Zr), Zr nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11381258
Fil de hafnium, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,97 % (base de métaux à l’exception de Zr), Zr nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381258
2 m
Click to view available options
Quantité:
10 m
2 m
50 cm
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11381258
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010200.G2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-58-6
Formule moléculaire Hf
Poids moléculaire (g/mol) 178.49
Numéro MDL MFCD00011032
Clé InChI VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
CID PubChem 23986
ChEBI CHEBI:33343
Nom IUPAC hafnium
SMILES [Hf]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium wire
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (base des métaux à l’exception du Zr), Zr nominal 3 %
Quantité 2 m
Pourcentage de pureté 99.97%
Odeur Odorless
Poids ≈0.64g/m
Forme Câble
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotT27H017 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number
Numéro de lotG11T040 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2021 Catalog Number010200.G2,010200.BW,010200.G6
Numéro de lotS26D002 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2021 Catalog Number010200.G2,010200.BW,010200.G6
Numéro de lot61700649 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2021 Catalog Number010200.G2,010200.BW,010200.G6
Numéro de lot61400950 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2021 Catalog Number010200.G2,010200.BW,010200.G6
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fil de hafnium, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,97 % (base de métaux à l’exception de Zr), Zr nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals >