Learn More
Feuille de hafnium, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, hybridée, 99,5 % (base de métaux à l’exception de Zr), Zr nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11335809
Feuille de hafnium, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, hybridée, 99,5 % (base de métaux à l’exception de Zr), Zr nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11335809
50 x 50 mm
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11335809
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010794.FI
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-58-6
Formule moléculaire Hf
Poids moléculaire (g/mol) 178.49
Numéro MDL MFCD00011032
Clé InChI VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
CID PubChem 23986
ChEBI CHEBI:33343
Nom IUPAC hafnium
SMILES [Hf]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium foil
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Notes de pourcentage du dosage (base des métaux à l’exception du Zr), Zr nominal 3 %
Quantité 50 x 50 mm
Pourcentage de pureté 99.5%
Odeur Odorless
Poids ≈32.8g/50x50mm
Forme Feuille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotH09S001 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010794.FI,010794.GH,010808.22
Numéro de lotG09S042 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number010794.FI,010794.GH,010808.22
Numéro de lotW19F028 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number010794.FI,010794.GH,010808.22
Numéro de lotX06D009 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number010794.FI,010794.GH,010808.22
Numéro de lotS08E038 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number010794.FI,010794.GH,010808.22
Nom du produit
Feuille de hafnium, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, hybridée, 99,5 % (base de métaux à l’exception de Zr), Zr nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals >