Learn More
Éponge en hafnium 99,6 % (métaux à l’exception de Zr), Thermo Scientific™
71.10€ - 2190.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-58-6
Formule moléculaire Hf
Poids moléculaire (g/mol) 178.49
Numéro MDL MFCD00011032
Clé InChI VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
CID PubChem 23986
ChEBI CHEBI:33343
Nom IUPAC hafnium
SMILES [Hf]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11326617
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
000674.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11336617
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
000674.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11345719
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
000674.30
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11335719
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
000674.A1
1 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-58-6
178.49
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
23986
hafnium
Hf
MFCD00011032
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
CHEBI:33343
[Hf]
Spécification
Hafnium
7440-58-6
99.6%, Zr nominal 3% (Metals basis excluding Zr)
MFCD00011032
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
hafnium
23986
Odorless
Argent à gris
Silver gray sponge
Hf
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
[Hf]
178.49
CHEBI:33343
Éponge, 0,8-20 mm (0,03-0,79 po)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P222-P280-P335+P334-P370+P378q
H250
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,2 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-166-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Hafnium
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide pyrophorique Catégorie 1
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
Mention de danger
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P222-Ne pas laisser au contact de l'air.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
  • P422-Stocker le contenu sous .
  • P420-Stocker à l'écart des autres matières.