Learn More
Éponge en hafnium 99,6 % (métaux à l’exception de Zr), Thermo Scientific™
Code produit. 11336617
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-58-6
Formule moléculaire Hf
Poids moléculaire (g/mol) 178.49
Numéro MDL MFCD00011032
Clé InChI VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
CID PubChem 23986
ChEBI CHEBI:33343
Nom IUPAC hafnium
SMILES [Hf]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver gray sponge
Densité 13.09g/cm3 at 20°C
Plage de pourcentage du dosage 99.6%, Zr nominal 3% (Metals basis excluding Zr)
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Forme Éponge, 0,8-20 mm (0,03-0,79 po)