Learn More
Chlorure d’hafnium(IV), poudre blanche, >98 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Thermo Scientific Chemicals
Description
Hafnium chloride tetrahydrofuran complex is an efficient catalyst for the Diels-Alder cycloadditions, Ziegler-Natta polymerization of alkenes. It is used as control rods in nuclear reactors and in manufacture of light bulb filaments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hafnium(IV) chloride |
Point de fusion | 320° (sublimation) |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 2.5 g |
Plage de pourcentage du dosage | >98% (Metals basis excluding Zr) |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,methanol and acetone. |
Poids de la formule | 320.3 |
Odeur | Irritating |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
U15K031 | Certificat d’analyse | 30/10/2024 | 011834.22,011834.88,011834.14 |
W14G063 | Certificat d’analyse | 15/10/2024 | 011834.22,011834.88,011834.14 |
W08J011 | Certificat d’analyse | 19/02/2024 | 011834.22,011834.88,011834.14 |
R24H064 | Certificat d’analyse | 07/07/2022 | 011834.22,011834.88,011834.14 |
S23G015 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | 011834.22,011834.88,011834.14 |