Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres de vérification à liquides en verre haute précision Enviro-Safe™ FRIO-Temp™
Pour vérifier la température des échantillons dans les congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs et étuves avec traçabilité NIST, DAkkS / PTB
99.45€ - 144.48€
Spécification
Remplissage du flacon | Liquide |
---|---|
Taille de flacon | 60 ml |
Certifications/Conformité | ISO / CEI 17025:2005, NIST, DAkkS / PTB |
Comprend | Instructions multilingues, déclaration d’exactitude, revêtement en fluoropolymère PFA |
Subdivision | 0,1°C |
Code produit | Marque | Précision | Plage de températures (métrique) | À utiliser avec (application) | Longueur (métrique) globale | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Précision | Plage de températures (métrique) | À utiliser avec (application) | Longueur (métrique) globale | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13099162
|
H-B Instrument™
B61001-0100 |
±0,2°C | -25°C à -5°C | Congélateurs | 210 mm |
116.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13029172
|
H-B Instrument™
B61001-0400 |
±0,2°C | 25°C à 45°C | Incubateur | 190 mm |
112.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13009172
|
H-B Instrument™
B61001-0200 |
±0,2°C | -2°C à +10°C | Réfrigérateur | 180 mm |
144.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13019172
|
H-B Instrument™
B61001-0300 |
±0,2°C | 15°C à 30°C | Incubateur | 180 mm |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13039172
|
H-B Instrument™
B61001-0500 |
±0,4°C | 95°C à 115°C | Étuve | 200mm |
99.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Chaque article présente une précision de 0,2°C (0,4°C pour le modèle haute température), des numéros de série individuels et une déclaration d’exactitude multilingue (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) indiquant une précision traçable NIST et DAkkS / PTB.
- Remplissage du thermomètre : liquide organique
- Divisions : 0,1
- Taille du flacon : 60 ml
- Traçabilité DAkkS / PTB
- Pas de pré-certification
Certifications
Traçabilité NIST, ISO / CEI 17025:2005, DAkkS / PTB
Spécification
Liquide | |
ISO / CEI 17025:2005, NIST, DAkkS / PTB | |
0,1°C |
60 ml | |
Instructions multilingues, déclaration d’exactitude, revêtement en fluoropolymère PFA |