Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres de vérification à liquides en verre haute précision Enviro-Safe™ FRIO-Temp™
Pour vérifier la température des échantillons dans les congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs et étuves avec traçabilité NIST, DAkkS / PTB
Marque:  H-B Instrument™ B61001-0500
Code produit. 13039172
  • 108.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Chaque article présente une précision de 0,2°C (0,4°C pour le modèle haute température), des numéros de série individuels et une déclaration d’exactitude multilingue (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) indiquant une précision traçable NIST et DAkkS / PTB.
  • Remplissage du thermomètre : liquide organique
  • Divisions : 0,1
  • Taille du flacon : 60 ml
  • Traçabilité DAkkS / PTB
  • Pas de pré-certification
Certifications
Traçabilité NIST, ISO / CEI 17025:2005, DAkkS / PTB
Spécification
Spécification
Liquide
ISO / CEI 17025:2005, NIST, DAkkS / PTB
Instructions multilingues, déclaration d’exactitude, revêtement en fluoropolymère PFA
200mm
115°C
95°C à 115°C
0,1°C
60 ml
Étuve
7,9 in
Liquide organique
95°C
±0,4°C