Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres de vérification à liquides en verre haute précision Enviro-Safe™ FRIO-Temp™
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Pour vérifier la température des échantillons dans les congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs et étuves avec traçabilité NIST, DAkkS / PTB
Marque: H-B Instrument™ B61001-0300
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Descripción
Chaque article présente une précision de 0,2°C (0,4°C pour le modèle haute température), des numéros de série individuels et une déclaration d’exactitude multilingue (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) indiquant une précision traçable NIST et DAkkS / PTB.
- Remplissage du thermomètre : liquide organique
- Divisions : 0,1
- Taille du flacon : 60 ml
- Traçabilité DAkkS / PTB
- Pas de pré-certification
Certifications
Traçabilité NIST, ISO / CEI 17025:2005, DAkkS / PTB
Especificaciones
Liquide | |
ISO / CEI 17025:2005, NIST, DAkkS / PTB | |
Instructions multilingues, déclaration d’exactitude, revêtement en fluoropolymère PFA | |
180 mm | |
30°C | |
15°C à 30°C | |
0,1°C |
60 ml | |
Incubateur | |
7,1 in | |
Liquide organique | |
15°C | |
±0,2°C |