Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres à liquides en verre avec revêtement de protection en PFA Double-Safe™ : immersion totale
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Protégez votre lieu de travail et veillez à un environnement sûr
Marque: H-B Instrument™ B60400-1800
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les thermomètres écologiques sont recouverts d’un revêtement de sécurité en PFA pour maintenir le liquide et le verre en cas de rupture
- Verre sans plomb ; Fond jaune et liquide noir pour faciliter la lisibilité et réduire les erreurs de lecture
- Contient un liquide Enviro-Safe™ non toxique et biodégradable
- Fabriqué et testé par notre équipe américaine d’évaluation de la qualité.
Applications :
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Traçabilité NIST™. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais).
Spécification
Traçabilité NIST. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais). | |
Précision | |
12 po | |
300 mm | |
Liquide Enviro-Safetrade; | |
- 20°C | |
-20°C à +150°C | |
1°C |
Laboratoires chimiques, universités, institutions scientifiques, traitement des aliments et des boissons, laboratoires pétrochimiques, industrie pharmaceutique, industrie médicale, fabricants, laiteries, brasseries et distilleries | |
Immersion totale | |
300 mm | |
Verre | |
150°C | |
— | |
±1°C ; ±1,5°C au-dessus de 100°C |