Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres à liquides en verre avec revêtement de protection en PFA Double-Safe™ : immersion totale
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Protégez votre lieu de travail et veillez à un environnement sûr
30.50€ - 51.80€
Spécification
Certifications/Conformité | Traçabilité NIST. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais). |
---|---|
À utiliser avec (application) | Laboratoires chimiques, universités, institutions scientifiques, traitement des aliments et des boissons, laboratoires pétrochimiques, industrie pharmaceutique, industrie médicale, fabricants, laiteries, brasseries et distilleries |
Qualité | Précision |
Matériau | Verre |
Remplissage du thermomètre | Liquide Enviro-Safetrade; |
Code produit | Marque | Plage de températures (impériale) | Plage de températures (métrique) | Longueur (métrique) de sonde | Subdivision | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (impériale) | Plage de températures (métrique) | Longueur (métrique) de sonde | Subdivision | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13009152
![]() |
H-B Instrument™
B60400-1200 |
— | -10°C à +110°C | 200mm | 1°C | ||||
13069152
![]() |
H-B Instrument™
B60400-1800 |
— | -20°C à +150°C | 300 mm | 1°C |
51.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13049152
|
H-B Instrument™
B60400-1600 |
— | −20° à 110°C | 300 mm | 1°C | ||||
Description
- Les thermomètres écologiques sont recouverts d’un revêtement de sécurité en PFA pour maintenir le liquide et le verre en cas de rupture
- Verre sans plomb ; Fond jaune et liquide noir pour faciliter la lisibilité et réduire les erreurs de lecture
- Contient un liquide Enviro-Safe™ non toxique et biodégradable
- Fabriqué et testé par notre équipe américaine d’évaluation de la qualité.
Applications :
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Traçabilité NIST™. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais).
Spécification
Traçabilité NIST. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais). | |
Précision | |
Liquide Enviro-Safetrade; |
Laboratoires chimiques, universités, institutions scientifiques, traitement des aliments et des boissons, laboratoires pétrochimiques, industrie pharmaceutique, industrie médicale, fabricants, laiteries, brasseries et distilleries | |
Verre |