missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ H-7 dihydrochloride
Protein kinase inhibitor
166.00€ - 602.03€
Spécification
Nom chimique ou matériau | '±-1-(5-Isoquinolinesulphonyl)-2-methylpiperazine dihydrochloride |
---|---|
CAS | 108930-17-2 |
Plage de pourcentage du dosage | >99% |
Solubilité | Soluble to 20mM in DMSO |
Formule moléculaire | C14H17N3O2S.2HCl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18084052
|
Tocris Bioscience™
0542/50 |
50 mg |
602.03€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18094802
|
Tocris Bioscience™
0542/10 |
10 mg |
166.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Protein kinase inhibitor. IC50 values for inhibition of PKC, PKG, PKA and myosin light chain kinase are 6.0, 5.8, 3.0 and 97.0 μM respectively.Spécification
'±-1-(5-Isoquinolinesulphonyl)-2-methylpiperazine dihydrochloride | |
>99% | |
C14H17N3O2S.2HCl |
108930-17-2 | |
Soluble to 20mM in DMSO | |
Observed MW: 364.29 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Conserver à température ambiante
Usage exclusivement réservé à la recherche