Learn More
Tocris Bioscience™ H-7 dihydrochloride
Protein kinase inhibitor
Marque: Tocris Bioscience™ 0542/10
132.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-16
Utilisez le code promo "21630" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
H-7 dihydrochloride is a protein kinase inhibitor (IC50 values for inhibition of PKA, PKG, PKC and myosin light chain kinase are 3.0, 5.8, 6.0 and 97.0 μM, respectively. H-7 shows antiviral activity against influenza A (IC50 = 10 μM) in vitro. H-7 also inhibits interleukin-stimulated secretion of IgM and blocks PMA -stimulated interleukin 1β production.Spécification
'±-1-(5-Isoquinolinesulphonyl)-2-methylpiperazine dihydrochloride | |
>99% | |
Soluble to 20mM in DMSO | |
Observed MW: 364.29 |
108930-17-2 | |
10 mg | |
C14H17N3O2S.2HCl |
Usage exclusivement réservé à la recherche