Learn More
Tocris Bioscience™ GYY 4137 morpholine salt
Slow-releasing H2S donor
127.00€ - 434.00€
Spécification
Type de produit | GYY 4137 morpholine salt |
---|---|
Poids moléculaire | 376.47 |
Inhibiteurs | GYY 4137 morpholine salt |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18085902
|
Tocris Bioscience™
3658/10 |
10 mg |
127.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18093912
|
Tocris Bioscience™
3658/50 |
50 mg |
434.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Slow-releasing H2S donor. Exhibits vasodilator and antihypertensive activity. Activity causes slow dilation of blood vessels in vitro and in vivo; does not influence vascular smooth muscle cell viability in culture. Water-soluble.Spécification
GYY 4137 morpholine salt | |
376.47 | |
GYY 4137 morpholine salt |
Usage exclusivement réservé à la recherche