Learn More
Tocris Bioscience™ GYY 4137 morpholine salt
Slow-releasing H2S donor
Marque: Tocris Bioscience™ 3658/10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
GYY 4137 morpholine salt is a slow-releasing H2S donor. Exhibits vasodilator and antihypertensive activity. Activity causes slow dilation of blood vessels in vitro and in vivo; does not influence vascular smooth muscle cell viability in culture. Water-soluble.Spécification
10 mg | |
GYY 4137 morpholine salt | |
376.47 | |
GYY 4137 morpholine salt |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu