Learn More
Kgw Isotherm™ Flacons Dewar en acier inox GSS
Marque:  Kgw Isotherm™ 2305
Code produit. 10510162
  • 1245.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Dewar acier inox à col large
  • Convient pour gaz liquéfié ou liquide chaud
  • Intérieur et extérieur en acier inox 304
  • Couvercle en polyuréthane recouvert d'acier inox en option
  • Anse de transport ou anse et poignée sauf modèle 0,5L
  • Dewar petit volume 0,5L sans anse
  • Dewar à anse et poignée
Spécification
Spécification
Utilisé pour stocker et transporter de l’azote liquide (LN2), de la glace carbonique (CO2) et d’autres fluides refroidisseurs
Bouchon isolant de couvercle desserré
184 mm
270 mm
6 000 ml
Acier inoxydable GSS
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Kgw Isotherm™ Flacons Dewar en acier inox GSS > Capacité : 6000 ml