Learn More
Solution étalon de pollution de l’eau & des déchets de sol 1, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
191.96€ - 344.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 1 |
---|---|
Concentration | Matrix: 5% HNO3 |
Numéro MDL | MFCD02091711 |
Numéro UN | UN3264 |
Qualité | Specpure™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036740.AE |
100 mL |
191.96€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11465190
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036740.AP |
500 mL | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 1 | |
MFCD02091711 | |
Specpure™ |
Matrix: 5% HNO3 | |
UN3264 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P390
H290-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only