Learn More
Solution étalon de pollution de l’eau & des déchets de sol 1, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 036740.AP
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11465190
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 1
500 mL
UN3264
Specpure™
Matrix: 5% HNO3
MFCD02091711
Liquide