Learn More
Fisherbrand™ Lames de microscope à bords rodés
Enveloppées dans du cellophane pour plus de propreté. Ces lames de microscope à bords rodés sont des lames en verre lavées et polies, avec des bords rodés à 90°.
3.55€ - 6.40€
Spécification
Edges | 90°, rodé |
---|---|
Matériau | Verre |
Precleaned | Oui |
Longueur (métrique) | 76 mm |
Largeur (métrique) | 26 mm |
Code produit | Marque | Épaisseur (métrique) | Frosted | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Épaisseur (métrique) | Frosted | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11562203
|
Fisherbrand™
MBG00810 |
de 0,8 à 1 mm | Extrémité double dépolie |
6.40€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
12373118
|
Fisherbrand™
MCG00810 |
de 0,8 à 1 mm | Non |
3.55€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
12383118
|
Fisherbrand™
MCG01012 |
de 1 à 1,2 mm | Non |
5.25€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11572203
|
Fisherbrand™
MBG01012 |
de 1 à 1,2 mm | Extrémité double dépolie |
4.70€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
12393118
|
Fisherbrand™
MCG01215 |
de 1,2 à 1,5 mm | Non |
6.05€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Verre 76 mm x 26 mm
- Disponible en verre entièrement transparent ou dépoli à une extrémité
- Rodées au niveau des quatre coins
Spécification
90°, rodé | |
Oui | |
26 mm | |
50 Paquets |
Verre | |
76 mm | |
Transparent |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Lames de microscope à bords rodés