Learn More
Fisherbrand™ Lames de microscope à bords rodés
Enveloppées dans du cellophane pour plus de propreté. Ces lames de microscope à bords rodés sont des lames en verre lavées et polies, avec des bords rodés à 90°.
Marque: Fisherbrand™ MCG01012
Description
- Verre 76 mm x 26 mm
- Disponible en verre entièrement transparent ou dépoli à une extrémité
- Rodées au niveau des quatre coins
Spécification
76 mm | |
90°, rodé | |
Verre | |
de 1 à 1,2 mm | |
Transparent |
26 mm | |
Non | |
Oui | |
Lame de microscope ordinaire | |
50 Paquets |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31