Learn More
SPEX Certiprep™ Cylindre de broyage en céramique Geno / Grinder, grand, 9 mm x 22 mm, coupe biseautée, à utiliser avec des tubes à centrifuger standard de 50 ml SPEX
Utile pour mélanger des échantillons pour les méthodes d’extraction telles que l’analyse des résidus de pesticides ou l’extraction d’huile de poisson et de fruits de mer.
65.05€
Spécification
À utiliser avec (application) | Deux cylindres sont utilisés par flacon d’échantillon |
---|---|
Quantité d’emballage | 100/sachet |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12809055
|
SPEX Certiprep™
2183 |
3/8 x 7/8 po (9 x 22 mm) |
65.05€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15350432
|
SPEX Certiprep™
2185 |
5/32 x 5/16 po (4 x 8 mm) |
65.05€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Grand cylindre de broyage en céramique, 9 mm x 22 mm, avec extrémités biseautées pour une utilisation avec des tubes à centrifuger standard de 50 ml. Utile pour mélanger des échantillons pour les méthodes d’extraction telles que l’analyse des résidus de pesticides (QuEChERS) ou l’extraction d’huile de poisson et de fruits de mer. Les extrémités biseautées aident les cylindres à couper la matrice d’échantillon pendant le traitement, ce qui garantit une excellente homogénéisation et une extraction complète de l’analyte dans le solvant. En général, deux cylindres sont utilisés par flacon d’échantillon. Livrés en sachets de 100.- Chimiquement inerte
- L’extrémité biseautée aide à couper la matrice d’échantillon, ce qui permet d’assurer une bonne homogénéisation et de maximiser les taux d’extraction
- À utiliser avec des tubes standard de 50 ml
Spécification
Deux cylindres sont utilisés par flacon d’échantillon | |
100/sachet |