Learn More
SPEX Certiprep™ Cylindre de broyage en céramique Geno / Grinder, grand, 9 mm x 22 mm, coupe biseautée, à utiliser avec des tubes à centrifuger standard de 50 ml SPEX
Utile pour mélanger des échantillons pour les méthodes d’extraction telles que l’analyse des résidus de pesticides ou l’extraction d’huile de poisson et de fruits de mer.
Marque:  SPEX Certiprep™ 2185
Code produit. 15350432
  • 65.05€ / 100 pièces
Expédition estimée: 07-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Chimiquement inerte
  • L’extrémité biseautée aide à couper la matrice d’échantillon, ce qui permet d’assurer une bonne homogénéisation et de maximiser les taux d’extraction
Spécification
Spécification
5 ou 15 ml
5/32 x 5/16 po (4 x 8 mm)
Deux cylindres sont utilisés par flacon d’échantillon
100/sachet