Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble de filtres à grille
Ensemble de filtres à grille, G1 selon norme EN 779
98.20€ - 104.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 12469, NSF/ANSI 49 |
---|---|
Type de produit | Filtre à grille |
Modèle | 50076921 |
Type de filtre | G1 selon norme EN 779 |
Comprend | 5 unités |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) extérieure | Largeur (métrique) intérieure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) extérieure | Largeur (métrique) intérieure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10404685
|
Thermo Scientific™
50076846 |
1,2 m | 0,9 m |
98.20€
5 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11881691
|
Thermo Scientific™
50076921 |
1,8 m | 1,5 m |
104.00€
5 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Ensemble de filtres à grille, G1 selon norme EN 779
- Ensemble de filtres à grille, G1 selon norme EN 779
- Pour les postes de sécurité microbiologique Herasafe KSP/Maxisafe 2020 et Herasafe KS/Safe 2020.
Spécification
EN 12469, NSF/ANSI 49 | |
50076921 | |
5 unités |
Filtre à grille | |
G1 selon norme EN 779 | |
Enceintes de sécurité biologique Herasafe KSP/Maxisafe 2020 et Herasafe KS/Safe 2020 |