Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble de filtres à grille
Ensemble de filtres à grille, G1 selon norme EN 779
Marque: Thermo Scientific™ 50076846
88.60 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.19980kg
Description
Ensemble de filtres à grille, G1 selon norme EN 779
- Ensemble de filtres à grille, G1 selon norme EN 779
- Pour les enceintes de sécurité biologique Herasafe KSP/Maxisafe 2020 et Herasafe KS/Safe 2020.
Spécification
EN 12469, NSF/ANSI 49, NSF/ANSI 49 | |
Filtre à grille | |
G1 selon norme EN 779 | |
5 unités | |
Enceintes de sécurité biologique Herasafe KSP/Maxisafe 2020 et Herasafe KS/Safe 2020 |
0,9 m | |
47,2 in | |
1,2 m | |
35,4 in |