Learn More
Brannan™ Thermomètre à immersion partielle rempli d’alcool vert Initial™
Fournit des mesures vibrantes et faciles à lire. Le thermomètre à immersion partielle rempli d’alcool vert Brannan™ Initial™ est conçu avec un dispositif en verre moulé fixe permettant d’éviter toute casse. Comprend une ampoule intégrée avec une tige d’agitation renforcée.
5.00€ - 5.75€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
Remplissage du thermomètre | Alcool vert |
Type de produit | Thermomètre de laboratoire |
Température max. (métrique) | 110°C |
Température min. (métrique) | - 10°C |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12444080
|
Brannan™
46/323/5 |
200 mm | 15,8g |
5.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12379349
|
Brannan™
46/303/5 |
300 mm | 24,2g |
5.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Fournit des mesures vives et faciles à lire. Le thermomètre à immersion partielle rempli d’alcool vert Brannan™ Initial™ est conçu avec un dispositif en verre anti-rotation moulé permettant d’éviter toute casse. Comprend une ampoule intégrée avec une tige d’agitation renforcée.
- Le liquide de remplissage à base d’alcool au kérosène vert est miscible dans l’eau
- Le liquide vert miscible permet des mesures vibrantes et faciles à lire
- Le dispositif en verre moulé fixe permet d’éviter toute casse
- Ampoule intégrée avec tige d’agitation renforcée
- Recyclables
- Idéal pour une utilisation pédagogique
Spécification
Verre | |
Thermomètre de laboratoire | |
- 10°C | |
±1,5 à 35°C | |
76 mm |
Alcool vert | |
110°C | |
-10°C à +110°C | |
1°C |