Learn More
Brannan™ Thermomètre à immersion partielle rempli d’alcool vert Initial™
Fournit des mesures vibrantes et faciles à lire. Le thermomètre à immersion partielle rempli d’alcool vert Brannan™ Initial™ est conçu avec un dispositif en verre moulé fixe permettant d’éviter toute casse. Comprend une ampoule intégrée avec une tige d’agitation renforcée.
Marque:  Brannan™ 46/303/5
Code produit. 12379349
  • 5.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Fournit des mesures vives et faciles à lire. Le thermomètre à immersion partielle rempli d’alcool vert Brannan™ Initial™ est conçu avec un dispositif en verre anti-rotation moulé permettant d’éviter toute casse. Comprend une ampoule intégrée avec une tige d’agitation renforcée.
  • Le liquide de remplissage à base d’alcool au kérosène vert est miscible dans l’eau
  • Le liquide vert vif permet de faciliter la lecture des mesures.
  • Le dispositif en verre moulé fixe permet d’éviter toute casse
  • Ampoule intégrée avec tige d’agitation renforcée
  • Recyclables
  • Idéal pour une utilisation pédagogique
Spécification
Spécification
Idéal pour une utilisation pédagogique
300 mm
Alcool vert
Thermomètre de laboratoire
-10°C
±1,5 à 35°C
76 mm
immersion partielle
Verre
24,2g
110°C
-10°C à +110°C
1°C
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Brannan™ Thermomètre à immersion partielle rempli d’alcool vert Initial™ > Longueur : 300 mm ; poids : 24,2g