Learn More
Deutsch Neumann™ Espaceurs en caoutchouc gris pour le filtrage (GUKO)
Parfaits pour une utilisation générale en laboratoire. Les espaceurs en caoutchouc gris Deutsch Neumann™ pour le filtrage (GUKO) sont fabriqués en caoutchouc naturel.
2.30€ - 24.50€
Spécification
Couleur | Gris |
---|---|
Matériau | Caoutchouc naturel |
Type | Espaceurs |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du fond | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du fond | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10068010
|
Deutsch Neumann™
2010051 |
53 mm |
2.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10420621
|
Deutsch Neumann™
2010171 |
78 mm |
9.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10119760
|
Deutsch Neumann™
2010181 |
89 mm |
24.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Duromètre 40 Shore A
- Excellente flexibilité au froid
- Résistance à la traction et résilience élevées
Spécification
Gris | |
Caoutchouc naturel | |
Espaceurs |