Learn More
Deutsch Neumann™ Espaceurs en caoutchouc gris pour le filtrage (GUKO)
Parfaits pour une utilisation générale en laboratoire. Les espaceurs en caoutchouc gris Deutsch Neumann™ pour le filtrage (GUKO) sont fabriqués en caoutchouc naturel.
Marque: Deutsch Neumann™ 2010181
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.19080kg
Description
- Duromètre 40 Shore A
- Excellente flexibilité au froid
- Résistance à la traction et résilience élevées
Spécification
Gris | |
1/boîte | |
40 mm | |
66 mm |
Caoutchouc naturel | |
Espaceurs | |
89 mm |