Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrules Vespel™ en graphite pour Shimadzu
Fournissent des connexions au système sans fuite. Les ferrules Vespel™ Trajan Scientific and Medical en graphite pour Shimadzu permettent d’améliorer la chromatographie pour les systèmes GC.
124.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | QP5000-II et QP5050 |
---|---|
Matériau | 15 % graphite, 85 % Vespel |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10454302
|
Trajan Scientific and Medical™
0726561 |
de 0,10 à 0,25 mm |
124.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10592203
|
Trajan Scientific and Medical™
0726562 |
0,32 mm |
124.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Composite de graphite et de Vespel
- Matériau mécanique robuste, dur, longue durée de vie
- Forme une forte préhension avec la colonne capillaire
Spécification
QP5000-II et QP5050 | |
15 % graphite, 85 % Vespel |