Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrules Vespel™ en graphite pour Shimadzu
Fournissent des connexions au système sans fuite. Les ferrules Vespel™ Trajan Scientific and Medical en graphite pour Shimadzu permettent d’améliorer la chromatographie pour les systèmes GC.
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 0726561
Code produit. 10454302
  • 124.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 20-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Composite de graphite et de Vespel
  • Matériau mécanique robuste, dur, longue durée de vie
  • Forme une forte préhension avec la colonne capillaire
Spécification
Spécification
Ferrule en Vespel/graphite pour colonnes de dia. int. 0,1 à 0,25 mm pour MS Shimadzu
QP5000-II et QP5050
15 % graphite, 85 % Vespel
de 0,10 à 0,25 mm