Learn More
Poudre de graphite, synthétique, qualité conductrice, maille -325, 99,9995 % (traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Graphite powder is basically used for casting polishing purposes and molding. Natural graphite is mostly used for refractories, batteries, steel making, expanded graphite, brake linings, foundry facings and lubricants. It is also used in pigments, anodes arc-lamp carbons, coating cathode ray tubes and moderator in nuclear piles. Graphite (carbon) fiber and carbon nanotubes are also used in carbon fiber reinforced plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Lubrifiants, pigments, anodes de lampes à arc au charbon, revêtement de tubes à rayons cathodiques, modérateur dans les piles nucléaires
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Graphite powder |
Note relative au nom | Synthetic |
Couleur | Noir |
Dimensions de la maille | −325 Mesh |
Notes de qualité de la pureté | UCP-2 grade, ultra 'F' purity |
Odeur | Odorless |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 28 g |
Numéro UN | UN1325 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water as well as other organic solvents. |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
S28K020 | Certificat d’analyse | 25/07/2024 | 040798.TD,040798.TA,040798.TB,040798.TC |
T21J047 | Certificat d’analyse | 24/10/2023 | 040798.TD,040798.TA,040798.TB,040798.TC |
U17J041 | Certificat d’analyse | 14/09/2023 | 040798.TD,040798.TA,040798.TB,040798.TC |
T21J048 | Certificat d’analyse | 26/07/2023 | 040798.TD,040798.TA,040798.TB,040798.TC |
S09I044 | Certificat d’analyse | 17/11/2022 | 040798.TA,040798.TB,040798.TC |