Learn More
Grant Instruments™ Kits d’adaptateurs Grant Bio™ pour rotor de centrifugeuse interchangeable R-12-10
Compatible avec une grande variété de vacutainers pour le rotor de centrifugeuse interchangeable R-12-10
Marque: Grant Instruments™ BN-16-100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Rotor de centrifugeuse interchangeable pour les tubes de 12 x 10 à 15 ml
- Extrémités rondes, sans bouchons
- Dimensions : 16 mm de diamètre x 105 mm
Spécification
8 à 9 ml | |
100 mm | |
12/boîte |
16 mm | |
R-12-10 |