Learn More
Grant Instruments™ Kits d’adaptateurs Grant Bio™ pour rotor de centrifugeuse interchangeable R-12-10
Code produit. p-8011786
Click to view available options
Capacité:
2 à 5 ml
4 à 8 ml
8 à 9 ml
Diamètre max. du tube:
13 mm
16 mm
Longueur max. du tube:
75 mm
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15133706
Marque: Grant Instruments™ BN13100
Compatible avec une grande variété de vacutainers pour le rotor de centrifugeuse interchangeable R-12-10
  • Rotor de centrifugeuse interchangeable pour les tubes de 12 x 10 à 15 ml
  • Extrémités rondes, sans bouchons
  • Dimensions : 16 mm de diamètre x 105 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 à 8 ml
Diamètre max. du tube 13 mm
Longueur max. du tube 100 mm
À utiliser avec (équipement) R-12-10
Nb par paquet 12/boîte