Learn More
Grant Instruments™ Kits d’adaptateurs Grant Bio™ pour rotor de centrifugeuse interchangeable R-12-10
Compatible avec une grande variété de vacutainers pour le rotor de centrifugeuse interchangeable R-12-10
Marque:  Grant Instruments™ BN-13-75
Code produit. 13459728
  • 222.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Rotor de centrifugeuse interchangeable pour les tubes de 12 x 10 à 15 ml
  • Extrémités rondes, sans bouchons
  • Dimensions : 16 mm de diamètre x 105 mm
Spécification
Spécification
2 à 5 ml
75 mm
12/boîte
13 mm
R-12-10